Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para plásticos
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos plásticos.
Marca: Sampling Systems™ 8644T-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pruebas disponibles para HDPE, nailon, PP, PTFE y PVC
- Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Cupón de limpieza | |
50 x 50 mm | |
Prueba y validación del régimen de limpieza | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |