Learn More
WTW™ Solución de limpieza para los sensores de oxígeno galvánico WTW™ StirrOx G™, CellOx 325™, DurOx 325™
Obtenga resultados óptimos con esta solución de limpieza que permite la autoagitación del sensor de oxígeno disuelto StirrOx™ G para la medición de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de acuerdo con el método de dilución.
Marca: WTW™ 205204
73.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Solución de limpieza para sensores de oxígeno galvánico
- Solución de limpieza para sensor de oxígeno disuelto con agitación automática StirrOx™
- Solución de limpieza para sensor de oxígeno disuelto con agitación automática StirrOx™ G para la medición de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de acuerdo con el método de dilución
- Para su uso en la limpieza de sensores de oxígeno galvánicos StirrOx™ G, CellOx™325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi, ConOx, módulo de OD MPP 350
Especificaciones
Transparente | |
Solución de limpieza |
Seguridad y manipulación
- RL-G
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid