Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Código de producto. p-200105092 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
De 1 a 1/2 in
De 1 a 3/4 in
De 1 a 5/8 in
De 1/2 a 1/4 in
De 1/2 a 3/8 in
De 1/2 a 5/16 in.
De 1/4 a 1/16 in
De 1/4 a 1/8 in
De 1/4 a 3/16 in
De 1/4 a 3/32 in
De 1/4 a 5/32 in
De 1/8 a 1/16 in
De 1/8 a 3/32 in
De 3/16 a 1/16 in
De 3/16 a 1/8 in
De 3/16 a 3/32 in
De 3/32 a 1/16 in
De 3/4 a 1/2 in
De 3/4 a 3/8 in
De 3/8 a 1/4 in
De 3/8 a 1/8 in
De 3/8 a 5/16 in
De 3/8 a 5/32 in
De 5/16 a 1/4 in
De 5/16 a 1/8 in
De 5/16 a 3/16 in
De 5/16 a 5/32 in
De 5/32 a 1/8 in
De 5/32 a 3/32 in
De 5/8 a 1/2 in
De 5/8 a 1/4 in
De 5/8 a 3/8 in
De 5/8 a 5/16 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
30053068 De 3/8 a 5/32 in paquete de 10
30053879 De 5/8 a 5/16 in paquete de 10
30053002 De 3/16 a 3/32 in paquete de 10
30052960 De 1/8 a 1/16 in paquete de 10
30053647 De 1/2 a 3/8 in paquete de 10
30054326 De 5/16 a 1/4 in paquete de 10
30053127 De 5/8 a 1/4 in paquete de 10
30054356 De 1/4 a 5/32 in paquete de 10
30053714 De 3/8 a 1/4 in paquete de 10
30053889 De 5/16 a 3/16 in paquete de 10
30053808 De 5/8 a 3/8 in paquete de 10
30052950 De 1/2 a 5/16 in. paquete de 10
30053607 De 1 a 1/2 in paquete de 10
30053453 De 1/2 a 1/4 in paquete de 10
30054370 De 1/4 a 1/8 in paquete de 10
30053844 De 3/8 a 5/16 in paquete de 10
30054192 De 1/8 a 3/32 in paquete de 10
30053782 De 1 a 3/4 in paquete de 10
30053468 De 3/32 a 1/16 in paquete de 10
30054125 De 5/8 a 1/2 in paquete de 10
30053709 De 5/32 a 3/32 in paquete de 10
30054132 De 1/4 a 3/32 in paquete de 10
30052935 De 1/4 a 3/16 in paquete de 10
30053301 De 1 a 5/8 in paquete de 10
30053431 De 3/4 a 1/2 in paquete de 10
30053733 De 3/4 a 3/8 in paquete de 10
30054112 De 5/16 a 5/32 in paquete de 10
30053870 De 5/16 a 1/8 in paquete de 10
30053146 De 3/16 a 1/16 in paquete de 10
30053484 De 3/8 a 1/8 in paquete de 10
30053023 De 3/16 a 1/8 in paquete de 10
30053569 De 5/32 a 1/8 in paquete de 10
30054262 De 1/4 a 1/16 in paquete de 10
33 options
Código de producto. 30053068
Marca: Cole-Parmer 5010912
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -23°C
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Tamaño de los tubos De 3/8 a 5/32 in
Puerto de salida Hose Barb Reducer
Método de esterilización 121°C
Forma Straight
Color Natural
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.