Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Código de producto. 12664873 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula
Espátula limpiacristales
Hoja de rasqueta
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Acetato de polivinilo
Caucho
Longitud (imperial):
12 in
18 pulg
18 in
22 pulg
22 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Material Longitud (imperial) unitSize
12664873 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 18 pulg cada uno
17813668 Espátula limpiacristales Acero inoxidable electropulido (304) 12 in cada uno
12663506 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 22 pulg cada uno
13107606 Hoja de rasqueta Acetato de polivinilo 18 in cada uno
13117606 Hoja de rasqueta Acetato de polivinilo 22 in cada uno
13107656 Hoja de rasqueta Caucho 12 in cada uno
13117656 Hoja de rasqueta Caucho 18 pulg cada uno
13127656 Hoja de rasqueta Caucho 22 pulg cada uno
8 options
Código de producto. 12664873
Marca: Micronova™ QDNS18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho reemplazable, diseñada para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia. El uso opcional con los mangos universales de la serie SSU permite un alcance más amplio.
Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ es una herramienta de acero inoxidable que viene de serie con una hoja de caucho reemplazable y cuenta con un accesorio de mango de desconexión rápida para uso opcional con mangos de la serie SSU.
  • Rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho
  • Diseñado para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia
  • Fabricado con acero inoxidable electropulido 304
  • Hojas de repuesto de caucho disponibles
  • Disponible en tamaños de 30, 45 y 55 cm
  • Accesorio de mango de desconexión rápida
  • Para usarse con mangos universales de la serie SSU
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Color-coded No
Handle Type Quick Disconnect
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gray
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar paredes, ventanas y pantallas
Para utilizar con (equipo) NovaSqueegee
Longitud (imperial) 18 pulg
Longitud (métrico) 45,7 cm
Material Acero inoxidable electropulido (304)
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 1,5 pulg
Anchura (métrico) 3,8 cm