Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Código de producto. 13117606 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula
Espátula limpiacristales
Hoja de rasqueta
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Acetato de polivinilo
Caucho
Longitud (imperial):
12 in
18 pulg
18 in
22 pulg
22 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Material Longitud (imperial) unitSize
13117606 Hoja de rasqueta Acetato de polivinilo 22 in cada uno
17813668 Espátula limpiacristales Acero inoxidable electropulido (304) 12 in cada uno
12664873 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 18 pulg cada uno
12663506 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 22 pulg cada uno
13107606 Hoja de rasqueta Acetato de polivinilo 18 in cada uno
13107656 Hoja de rasqueta Caucho 12 in cada uno
13117656 Hoja de rasqueta Caucho 18 pulg cada uno
13127656 Hoja de rasqueta Caucho 22 pulg cada uno
8 options
Código de producto. 13117606
Marca: Micronova™ NS22
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho reemplazable, diseñada para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia. El uso opcional con los mangos universales de la serie SSU permite un alcance más amplio.
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
  • Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
  • Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel
  • Rubber replacement blades available
  • Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
  • Quick disconnect handle attachment
  • Optional use with SSU series Universal Handles
  • Entire unit is autoclavable
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de rasqueta
Color-coded No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) NovaSqueegee
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 56 cm
Material Acetato de polivinilo
Anchura (imperial) 0.75 in.
Anchura (métrico) 1.9 cm