Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Código de producto. p-3142945 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula
Espátula limpiacristales
Hoja de rasqueta
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Acetato de polivinilo
Caucho
Longitud (imperial):
12 in
18 pulg
18 in
22 pulg
22 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17813668
Marca: Micronova™ QDNS12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho reemplazable, diseñada para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia. El uso opcional con los mangos universales de la serie SSU permite un alcance más amplio.
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
  • Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
  • Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel
  • Rubber replacement blades available
  • Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
  • Quick disconnect handle attachment
  • Optional use with SSU series Universal Handles
  • Entire unit is autoclavable
Especificaciones
Tipo de producto Espátula limpiacristales
Color-coded No
Handle Type Quick Disconnect
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gray
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) For Cleaning Walls, Windows and Screens
Para utilizar con (equipo) NovaSqueegee
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm
Material Acero inoxidable electropulido (304)
Cantidad 1 Ea.
Anchura (imperial) 1.5 in.
Anchura (métrico) 3.8 cm