missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Port Disk Hose Barb Fittings, Flat Plate, Natural Kynar™ Flex
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
5/8 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Flexible, smooth flat base for easy attachment. Ultrasonic, radio frequency, or thermal weld to Kynar bags. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(c), 21 CFR 176.170(c), 21 CFR 177.2600(c)(4)(i), NSF/ANSI Standard 51 and 61, and RoHS compliant
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Diámetro interior (imperial) | 1 in |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Puerto de salida | Port Disk x Hose Barb |
| Método de esterilización | 121°C |
| Forma | Straight |
| Color | Natural |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido