Learn More
Micronova™ Esponjas para salas limpias
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10.2 × 15.24 cm (4 × 6 pulg)
15,24 x 10,16 cm
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.)
15,2 × 10,2 cm
5 x 3,3 pulgadas
6,75 x 4,25 in
7.6 × 7.6 cm (3 × 3 pulg)
Material:
Acetato de polivinilo
Microfibra, 80 % poliéster, 20 % poliamida, interior de espuma de uretano
Poliéster
Poliéster de punto liso, espuma de uretano
Tejido de malla de poliéster, interior de espuma de uretano
Tejido de poliamida no tejido
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 24
Descripción
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
- Resistente a desinfectantes fuertes
- Lavable
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Esponja |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 10.2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 15.24 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 10.2 × 15.24 cm (4 × 6 pulg) |
| Mostrar más |