Learn More
Micronova™ Esponjas para salas limpias
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10.2 × 15.24 cm (4 × 6 pulg)
15,24 x 10,16 cm
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.)
15,2 × 10,2 cm
5 x 3,3 pulgadas
6,75 x 4,25 in
7.6 × 7.6 cm (3 × 3 pulg)
Material:
Acetato de polivinilo
Microfibra, 80 % poliéster, 20 % poliamida, interior de espuma de uretano
Poliéster
Poliéster de punto liso, espuma de uretano
Tejido de malla de poliéster, interior de espuma de uretano
Tejido de poliamida no tejido
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 24
Descripción
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
- Con una capa exterior de malla abrasiva que soporta suelos difíciles sin fragmentarse ni formar escamas, las esponjas PolyMesh proporcionan una mayor abrasión para descomponer depósitos químicos, flujos y fotorresistentes
- La malla de monofilamento 100 % de poliéster está envuelta por una espuma de uretano reticulada que hace que estas almohadillas abrasivas para salas limpias sean ideales para cámaras de fermentación y laboratorios de animales
- Duraderas y resistentes, las esponjas PolyMesh soportan desinfectantes fuertes
- Esterilizables en autoclave
- Tamaños adicionales disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Esponja para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Material | Microfibra, 80 % poliéster, 20 % poliamida, interior de espuma de uretano |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Desechables | No |
| Dimensiones (L x An) | 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.) |
| Mostrar más |