Learn More
Micronova™ Esponjas para salas limpias
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13167646 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10.2 × 15.24 cm (4 × 6 pulg)
15,24 x 10,16 cm
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.)
15,2 × 10,2 cm
5 x 3,3 pulgadas
6,75 x 4,25 in
7.6 × 7.6 cm (3 × 3 pulg)
Material:
Acetato de polivinilo
Microfibra, 80 % poliéster, 20 % poliamida, interior de espuma de uretano
Poliéster
Poliéster de punto liso, espuma de uretano
Tejido de malla de poliéster, interior de espuma de uretano
Tejido de poliamida no tejido
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 24
Código de producto. 13167646
Marca: Micronova™ SP2046
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios. Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
Las esponjas para salas limpias Micronova están disponibles en una amplia gama de fundas de material, cosidas de forma segura en varias formas y tamaños sobre interiores de espuma de uretano reticulada y aprobada para salas limpias. Sometida a radiación gamma para áreas asépticas.
  • Una gama de esponjas para salas limpias
  • Duradero, reutilizable y absorbente
  • Fundas disponibles en una variedad de tejidos para limpieza especializada:
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
    • NovaPoly: 100 % poliéster tejido suave que proporciona una excelente dispersión desinfectante, aprobado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos.
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
    • Microfibra: 80 % poliéster, 20 % poliamida, alta absorbencia y limpieza superior.
    • NovaCel: PVA sólido, blanco y muy absorbente para lapear y pulir en la fabricación de obleas.
    • NovaLite: tejido de gamuza absorbente con buena resistencia a la fricción.
    • PVA: alta absorbencia con propiedades de secado rápido.
  • Sometido a radiación gamma para zonas y equipos asépticos.
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Esponja para salas limpias
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,24 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Material Tejido de poliamida no tejido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables No
Dimensiones (L x An) 15,24 x 10,16 cm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza superabsorbente y superior, para uso con desinfectantes fuertes y adecuado para esterilización a vapor