Learn More
PURUS™ Notas adhesivas para salas limpias
Alle ansehen Purus Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blanco
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Beschreibung
- Excelente para escribir y tomar notas en un entorno de sala limpia
- 100 hojas por almohadilla, envasadas de forma individual
- 100 almohadillas por caja
- Reciclable
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 5 (de clase 10 a clase 1000)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Sintético |
| Con renglones | No |
| Color | Blanco |
| Descripción | Notas adhesivas para salas limpias |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 76 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en salas limpias de clase 10 a clase 1000. Para escribir o tomar notas en un entorno de sala limpia. |
| Papel normal | Sí |
| Tipo de producto | Nota adhesiva para salas limpias |
| Cantidad | 100 hojas/almohadillas, 100 almohadillas/caja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur