Learn More
Fisherbrand™ Cinta de vinilo para salas limpias de calidad industrial 2 pulg
Código de producto. 13118625 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul claro
Azul oscuro
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color unitSize
13118625 Negro cada uno
13128625 Marrón cada uno
13138625 Azul oscuro cada uno
13148625 Verde oscuro cada uno
13158625 Azul claro cada uno
13168625 Verde claro 1 PCS
13178625 Naranja cada uno
13188625 Morado cada uno
13198625 Rojo cada uno
13108635 Transparente cada uno
13118635 Blanco cada uno
13128635 Amarillo cada uno
12 options
Código de producto. 13118625
Marca: Fisherbrand™ EGVFP2BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción limpia y de soporte para salas limpias.
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
  • Cinta de vinilo moldeable con adhesivo de goma
  • Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Perfecta para codificación por colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
  • Todos los rodillos tienen 33 m de longitud.
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Negro
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 50,8 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm