Learn More
Micronova™ Paños para salas limpias
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13177356 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Material:
Acetato de polivinilo
Microfibra de poliéster/poliamida
Poliamida no tejida
Poliéster, poliamida
Tejido de malla de poliéster
Tejido de poliamida
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
13177356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Microfibra de poliéster/poliamida paquete de 100
17805751 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Poliamida no tejida paquete de 10
13197336 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Poliamida no tejida paquete de 100
30305859 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Microfibra de poliéster/poliamida paquete de 10
13137356 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Microfibra de poliéster/poliamida paquete de 10
13117346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Tejido de poliamida paquete de 100
15521765 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Poliéster, poliamida paquete de 10
13117356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Tejido de malla de poliéster paquete de 100
16448813 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Acetato de polivinilo paquete de 10
9 options
Código de producto. 13177356
Marca: Micronova™ WPAA99
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una gama de toallitas absorbentes de baja generación de pelusas ideales para limpiar, desinfectar, pulir y secar en la sala limpia, áreas de apoyo y salas de investigación. Disponibles en una variedad de tejidos para una limpieza especializada.
Las toallitas Micronova para sala limpia incluyen una gama de toallitas absorbentes que desprenden pocas pelusas: ideales para aplicaciones de limpieza, desinfección y secado en una gran variedad de sectores.
  • Toallitas para salas limpias para una gran variedad de aplicaciones
  • Propiedades absorbentes y de baja emisión de pelusas
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfiber — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
    • Acetato de polivinilo sólido NovaCel, superabsorbente, elimina las partículas finas y la caspa
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
  • Buena compatibilidad con productos químicos
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas blancas
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,1 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 24,1 cm
Material Microfibra de poliéster/poliamida
Absorbencia 400%
Compatibilidad Desinfectantes fuertes y esterilización por vapor
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Azul
Estructura Microfibra
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Desechables No
Dimensiones (L x An) 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de piezas y superficies, para eliminar la suciedad más resistente, y eliminación de líquidos
Para utilizar con (equipo) Se utiliza en estaciones de trabajo, bancos de flujo laminar, paredes y ventanas
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tela 1 capas
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente