Learn More
Micronova™ Paños para salas limpias
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17805751 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Material:
Acetato de polivinilo
Microfibra de poliéster/poliamida
Poliamida no tejida
Poliéster, poliamida
Tejido de malla de poliéster
Tejido de poliamida
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Material unitSize
17805751 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Poliamida no tejida paquete de 10
13197336 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Poliamida no tejida paquete de 100
13177356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Microfibra de poliéster/poliamida paquete de 100
30305859 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Microfibra de poliéster/poliamida paquete de 10
13137356 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Microfibra de poliéster/poliamida paquete de 10
13117346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Tejido de poliamida paquete de 100
15521765 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) Poliéster, poliamida paquete de 10
13117356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) Tejido de malla de poliéster paquete de 100
16448813 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Acetato de polivinilo paquete de 10
9 options
Código de producto. 17805751
Marca: Micronova™ WP2099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una gama de toallitas absorbentes de baja generación de pelusas ideales para limpiar, desinfectar, pulir y secar en la sala limpia, áreas de apoyo y salas de investigación. Disponibles en una variedad de tejidos para una limpieza especializada.
Las toallitas Micronova para sala limpia incluyen una gama de toallitas absorbentes que desprenden pocas pelusas: ideales para aplicaciones de limpieza, desinfección y secado en una gran variedad de sectores.
  • Toallitas para salas limpias para una gran variedad de aplicaciones
  • Propiedades absorbentes y de baja emisión de pelusas
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfiber — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
    • Acetato de polivinilo sólido NovaCel, superabsorbente, elimina las partículas finas y la caspa
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
  • Buena compatibilidad con productos químicos
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas blancas
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,1 cm
Anchura (imperial) 9,5 in
Anchura (métrico) 24,1 cm
Material Poliamida no tejida
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Desechables No
Dimensiones (L x An) 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de piezas y superficies, para eliminar la suciedad más resistente, y eliminación de líquidos
Para utilizar con (equipo) Para estaciones de trabajo, bancos de flujo laminar
Cantidad de embalaje 10/paq.
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente