Learn More
CleanSpace™ HALO Full Face Mask for PAPR Assembly
Compatible with CleanSpace HALO Respirators, full face masks clip quickly onto the power units and provide ideal panoramic vision. Inner orinasal masks are made of soft silicone that readily molds to the face and does not cause allergic dermatitis.
Marca: CleanSpace™ CS3007
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utiliza con el revolucionario HALO CleanSpace: ligero, sin mangueras ni correas
- Visor panorámico amplio
- Revestimiento resistente a arañazos y disolventes, materiales resistentes al envejecimiento
- Adecuado para largos períodos de desgaste
- Adaptador PortaCount integrado para las pruebas de ajuste de mascarilla
- El flujo de aire de presión positiva y la máscara orinasal interna evitan el empañamiento
- Respiración fácil y sin resistencia incluso durante esfuerzos pesados
- El diseño de silicona del sello del visor se ajusta a la cara para una protección y comodidad óptimas.
- La máscara orinasal interior tiene un diseño de cierre con clip que hace fácil su extracción para la limpieza
- Diafragma para hablar Mylar para una comunicación clara durante el trabajo
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012 | |
Solo máscara facial completa de PAPR | |
Solo máscara facial completa | |
No |
EN 12942 | |
Medio/grande | |
Atención sanitaria, laboratorios, farmacias y respuestas de emergencia | |
CS3007 |
If you require intrinsically safe equipment, please consult your site Intrinsically Safe approvals. These Half Masks are NOT certified intrinsically safe.