Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ HALO Neck Support
Plastic neck support is for use with the CleanSpace HALO PAPR units.
88.90€
Especificaciones
Desechables | No |
---|---|
Material | Plástico ABS |
Tipo de producto | Soporte cervical |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de PAPR CS3000 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15950042
|
CleanSpace™ Technology
CS3009 |
Pequeño |
88.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15960042
|
CleanSpace™ Technology
CS3010 |
L |
88.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Used with CleanSpace respirators: light weight, no hoses or belts
- Designed for comfort over long periods
- Allows sweating and breathability
- Easy to wash and quick drying
- Designed for long wear in harsh environments
- Easy and quick replacement
Especificaciones
No | |
Plástico ABS | |
Soporte cervical | |
Sistema de PAPR CS3000 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ HALO Neck Support