Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie de espuma
Código de producto. p-2861523 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Estilo de punta:
Flexible
Los tubos
Rígida
Longitud del mango (métrico):
92,5mm
92,5 mm
101,8mm
105,8mm
106mm
Diámetro de la punta (métrico):
4,8mm
6,7 mm
12,7mm
15mm
19,2mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15772416
Marca: Texwipe™ TX708A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Certificado libre de silicona
Certificado libre de silicona
Alto rendimiento para aplicaciones que requieren absorbencia, baja generación de partículas y resistencia a disolventes.
  • La espuma de poliuretano de celdas cerradas de alta calidad ofrece un alto rendimiento para aplicaciones que requieren absorbencia, baja generación de partículas y resistencia a disolventes
  • La suavidad y la baja abrasión protegen los componentes delicados
  • Cabezal de espuma en paleta flexible y rígida, ambos con asas de polipropileno resistentes a productos químicos
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Paleta de cabeza rígida, empuñadura larga y de fácil agarre
Diámetro del mango (imperial) 0,26 in
Longitud (imperial) 5,205 in
Para utilizar con (aplicación) Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 6,6mm
Longitud (métrico) 132,2mm
Longitud del mango (imperial) 4,154 in
Longitud del mango (métrico) 105,8mm
Material Espuma
Forma Circular
Grosor (métrico) 9,4mm
Longitud de la punta (imperial) 1,04 in
Tipo de mango Long, easy-grip
Longitud de la punta (métrico) 26,4mm
Anchura de la punta (métrico) 6,6mm
Anchura de la punta 0,12 in
Diámetro de la punta (métrico) 19,2mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,756 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Los tubos
Material de la punta Espuma de poliuretano CleanFoam™ de 100 ppi