Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11576933 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Altura (métrico):
69 mm
89 mm
110mm
111 mm
139 mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0.04 ml
±0.1 ml
± 0,25 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Product Code. 11576933
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664.
  • Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
  • Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
  • El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 370 mm
Tolerancia ±0,6 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 29/32
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.