Learn More
Thermo Scientific™ Placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoanálisis
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con estas placas de 96 pocillos no estériles disponibles con una gran variedad de superficies de unión.
145.51€ - 272.00€
Especificaciones
Código de barras | Sin código de barras |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
Método de detección | Colorimétrico |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a la inmunoglobulina G (IgG).
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Los recipientes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Los recipientes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10098860
|
Thermo Scientific™
430341 |
MaxiSorp | No |
153.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10737931
|
Thermo Scientific™
446140 |
PolySorp | No |
145.51€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10777621
|
Thermo Scientific™
446612 |
MaxiSorp | Sí |
272.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con las placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoanálisis Thermo Scientific™, entre las que se incluyen las placas Nunc™, Immulon™ y Microtiter™. Elija entre una amplia variedad de superficies de unión para unos resultados fiables y reproducibles en ensayos colorimétricos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
Superficies:
Información sobre pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 446612 incluye certificado.
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a la inmunoglobulina G (IgG).Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
250 μl | |
Redondo | |
5 | |
C96 |
Estándar | |
Colorimétrico | |
60 cajas | |
Microplaca | |
96 | |
No estéril | |
60 | |
Ninguno |