Learn More
Masterflex™ Tubos transparentes C-Flex
Código de producto. 11710489
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diámetro interior (métrico):
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. 11710489
Marca: Masterflex™ 0642206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para usos farmacéuticos, biotecnológicos y de laboratorio de uso general que requieren un alto rendimiento. Los tubos C-Flex transparentes Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una excelente resistencia química, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa.
Utilice estos tubos para usos farmacéuticos, biotecnológicos y de laboratorio de uso general que requieren un alto rendimiento.Los tubos C-Flex transparentes de Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una excelente resistencia química, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa.
  • Tubos transparentes
  • Alternativa económica a la silicona de platino
  • Resistencia excepcional a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad
  • El producto se fabrica de acuerdo con el Apartado 820 de los Requisitos del sistema de calidad (GMP).
  • Cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, GMP, CFR Título21, Apartado 820, requisitos del sistema de calidad (GMP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material C-Flex
Diámetro exterior (imperial) 5,6 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Sector farmacéutico, biotecnología y usos de laboratorio generales que requieren alto rendimiento, alternativa económica a la silicona de platino
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 17 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C