Learn More
Masterflex™ Tubos transparentes C-Flex
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diámetro interior (métrico):
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
7.50 M
7.50 metro
Descripción
Utilice estos tubos para usos farmacéuticos, biotecnológicos y de laboratorio de uso general que requieren un alto rendimiento.Los tubos C-Flex transparentes de Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una excelente resistencia química, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa.
- Tubos transparentes
- Alternativa económica a la silicona de platino
- Resistencia excepcional a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad
- El producto se fabrica de acuerdo con el Apartado 820 de los Requisitos del sistema de calidad (GMP).
- Cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, GMP, CFR Título21, Apartado 820, requisitos del sistema de calidad (GMP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,5 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sector farmacéutico, biotecnología y usos de laboratorio generales que requieren alto rendimiento, alternativa económica a la silicona de platino |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Mostrar más |