Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1
Código de producto. 14813582 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 130
paquete de 154
paquete de 320
paquete de 99
Código de producto. 14813582
Marca: Fisherbrand™ 102020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente claridad y precisión dimensional de vial a vial debido al diseño tubular.Los viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1 Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro de tipo 1.
  • Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
  • El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
  • Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón con revestimiento de EPE de urea para liofilización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico
Estilo de cuello Rosca
Modelo Tubular
Estilo de rosca Rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 41 mm
Cantidad 320/paq.
Tipo Vial de diagnóstico