Learn More
BRAND™ Clear Dropping Bottles with Pipette
16.55 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Descripción
- Fabricado con vidrio de sodo-cálcico transparente
- Incluye pipeta cuentagotas y tapón de caucho
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 150 mm |
Material del cierre | Caucho |
Diámetro (métrico) | 55 mm |
Tipo de tapón | Tope de junta esmerilada con tapón de caucho |