Learn More
Labconco™ Cámaras de secado transparentes para liofilizadores FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
La cámara transparente permite la visualización del contenido en la liofilización a granel.
- Cámara acrílica de 304,8 mm (12 pulgadas) de diámetro para todos los liofilizadores FreeZone™
- Permite la visualización del contenido en la liofilización a granel
- Admite estantes de productos (3 estantes) 7317100
- Incluye una tapa de aluminio con 8 válvulas de neopreno con pomos de plástico moldeado y un paso para cables eléctricos
- Para su uso con adaptadores de 1/2 y 3/4 pulgadas
- Se pueden instalar condensadores de 257,05 mm (10,12 pulgadas) o 355,6 mm (14 pulgadas) de diámetro
- Abertura de 203,2 mm (8 pulgadas) de diámetro al colector en la parte inferior de la cámara
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estufa de secado |
| N.º de estantes | 3 |
| Color | Transparente |
| Material | Acrílico |
| Tamaño | Corto |
| Para utilizar con (equipo) | Liofilizadores FreeZone™ |
| Incluye | 8 Valves |
| Diámetro (imperial) | 17,4 in |
| Altura (imperial) | 15,3 in |
| Peso con embalaje (imperial) | 22 lb |
| Mostrar más |