Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 384 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes, MaxiSorp
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4555264
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 50
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Código de producto. 10192781
Marca: Thermo Scientific™ 464718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante estas placas transparentes de 384 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima.
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante placas Thermo Scientific™ de 384 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Incluye placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 384 pocillos:
  • Poliestireno transparente
  • Opciones de superficie para conseguir una unión óptima
  • Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific Medisorp e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión Hidrófilo
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 30 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 100 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Cuadrada
N.º por caja 30
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Diseño del pocillo F384