Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes
Elija entre cuatro superficies de unión de estas placas de 96 pocillos para unos resultados fiables y reproducibles en los ensayos colorimétricos.
Marca: Thermo Scientific™ 439454
156.54 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24284" para aplicar la oferta.
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Descripción
Realice una selección a partir de cuatro superficies de unión para obtener resultados reproducibles y fiables en ensayos colorimétricos con las placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes Thermo Scientific™ , las cuales incluyen placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™, ideales para los inmunoensayos de fase sólida cualitativos y cuantitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
- Poliestireno transparente
- Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific Medisorp e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Thermo Scientific MultiSorp es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 467320, 456537, 460984 y 439454 incluyen certificado.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Sí | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Palanca | |
400 μl | |
350 μl | |
MaxiSorp | |
60 | |
Ninguno | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |
Hidrófilo | |
Estándar | |
Colorimétrico | |
12 bolsas interiores de 5 cada una | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
5 | |
60/caja | |
F96 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421496 | Certificado de conformidad | 08/03/2025 | 439454 |
185698 | Certificado de conformidad | 22/02/2025 | 439454 |
1421494 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | 439454 |
185423 | Certificado de conformidad | 07/02/2025 | 439454 |
185050 | Certificado de conformidad | 17/01/2025 | 439454 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.