Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes
Código de producto. 10498802
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Adhesión universal (UB)
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Unión mejorada
Los recipientes:
No
Sí
Volumen de trabajo (métrico):
230 μl
280 μl
330 μl
350 μl
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
180 PCS
50 PCS
60 PCS
paquete de 180
paquete de 50
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Código de producto. 10498802
Marca: Thermo Scientific™ 456529
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Elija entre cuatro superficies de unión de estas placas de 96 pocillos para unos resultados fiables y reproducibles en los ensayos colorimétricos.
Realice una selección a partir de cuatro superficies de unión para obtener resultados reproducibles y fiables en ensayos colorimétricos con las placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes Thermo Scientific™ , las cuales incluyen placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™, ideales para los inmunoensayos de fase sólida cualitativos y cuantitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
  • Poliestireno transparente
  • Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
  • Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific Medisorp e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • Thermo Scientific MultiSorp es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 467320, 456537, 460984 y 439454 incluyen certificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes No
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 180 cajas
Tipo de enlace Adsorción
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie PolySorp
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 180
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 180/caja
Molécula diana Lípidos
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.