Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Descripción
- Los frascos cuadrados ahorran espacio y son fáciles de llenar
- El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco
- El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
- La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
Altura con tapón (métrico) | 90 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 48 |
Color del tapón | Negro |
Acabado del cuello | 28-400 |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones fenólicos negros >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido