Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16174347
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
24
40
48
84
120
240
576
Clear USP Type III soda-lime glass with white polypropylene screw cap ideal for solvent or chemical, sample storage and sample observation
  • Ahorra espacio
  • Fácil de llenar
  • El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco’
  • El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
  • La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Spezifikation
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Altura con tapón (métrico) 170 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 40
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 48-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 167 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado francés
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 67 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt