Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles without Caps
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Descripción
- Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
- El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria
- Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 480 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 35 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 40 |
Acabado del cuello | 48-400 |
Closure Included | No |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles without Caps >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido