Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes; tapón no incluido
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
950 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 950 mL |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
Altura con tapón (métrico) | 205 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 24 |
Color del tapón | N/D |
Acabado del cuello | 58-400 |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes; tapón no incluido >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido