Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio transparente Alpha
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
Cantidad:
156Pack
Paquete de 127
Descripción
- Ligero
- Vidrio transparente
- Cuello de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 156Pack |
Altura (métrico) | 67 mm |
Diámetro (métrico) | 35 mm |