Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio transparente Alpha
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
Cantidad:
156Pack
Paquete de 127
Descripción
- Ligero
- Vidrio transparente
- Cuello de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | Paquete de 127 |
Altura (métrico) | 94 mm |
Diámetro (métrico) | 38,6 mm |