Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
Código de producto. 11748729
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
12/caja
24/caja
48/Cs.
Frascos de uso general. Los frascos redondos transparentes tipo Boston Fisherbrand™ con tapón fenólico negro de PolyCone son ideales cuando la integridad del contenido es importante.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Material Vidrio
Longitud (métrico) 95mm
Cantidad 12/caja
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 28-400
Closure Included
Boca Estrecha
Forma Redondo Boston
Altura (métrico) 169 mm
Tipo de producto Boston Round Bottle
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Yes