Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
Código de producto. 11758729
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
12/caja
24/caja
48/Cs.
Frascos de uso general. Los frascos redondos transparentes tipo Boston Fisherbrand™ con tapón fenólico negro de PolyCone son ideales cuando la integridad del contenido es importante.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Especificaciones
Capacidad 1000 ml (32 oz)
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz.
Color Transparente
Material Vidrio
Longitud (métrico) 95mm
Cantidad 12/Cs.
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 33-400
Closure Included
Boca Estrecha
Forma Boston Round
Altura (métrico) 206 mm
Tipo de producto Boston Round Bottle
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400
Diámetro (métrico) 94mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Yes