Learn More
Macherey-Nagel™ Viales de vidrio transparente con cuello de rosca N20
Estos viales con cuello de rosca N20 con cuello de rosca HS biselado se utilizan en combinación con cierres de aluminio N20 para la titulación Karl Fischer en los instrumentos Metrohm. Los certificados de cumplimiento están disponibles a pedido.
Marca: Macherey-Nagel™ 702020
Descripción
- Vidrio transparente
- Vidrio de primera clase hidrolítica
- Fondo plano
- Cuello de rosca HS biselado
- Para titulación Karl Fischer
Especificaciones
Vial con cuello para encapsular | |
N20 | |
Titulación Karl-Fischer | |
N20 | |
38.25 mm | |
5,0 mL |
Transparente | |
Vidrio hidrolítico (clase I) | |
Cuello de rosca HS biselado | |
Fondo plano | |
No | |
Gradilla de 2 posiciones, procesador de muestras USB robótico 815, procesador de muestras USB para estufas 874, centro de muestras 889 IC, tituladores 901, procesador de muestras USB robótico Metrohm 815 XL |