Learn More
Azpack™ Frascos Winchester de cuello estrecho de vidrio transparente con tapones de urea blanca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
Descripción
- Vidrio sódico-cálcico transparente tipo III de Flint blanco
- Vidrio grueso y resistente con hombros cortos y curvos
- Incluye tapones de urea negros con revestimiento cónico de polietileno
- Los tapones forman un sello excepcionalmente hermético
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 20/paq. |
Anchura (métrico) | 46mm |
Color del tapón | Negro |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Altura (métrico) | 105 mm |
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |