Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente de vidrio transparente de laboratorio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cantidad:
48 juego
Conjunto de 18
Conjunto de 20
Conjunto de 63
Tamaño de la unidad:
paquete de 2688
paquete de 4158
paquete de 48
paquete de 720
Descripción
- Vidrio borosilicatado transparente
- Resistente a fracturas
- Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
- Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 40 |
| Cantidad | Conjunto de 63 |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Contenedor |