Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho y vidrio transparente con tapones de rosca de urea negra
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco
- Cuello ancho con hombros corto y curvos
- Incluye tapón sin revestimiento de polipropileno
- El tapón blanco es ideal para escribir en él
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 40/paq. |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 61 mm |
Revestimiento del tapón | Sin septum |
Material del cierre | Polipropileno |
Show More |