Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Descripción
- Graduados en mililitros y onzas
- Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
- La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 120 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 35 mm |
Altura con tapón (métrico) | 105 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 24 |
Color del tapón | Negra |
Acabado del cuello | 48-400 |