Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Altura con tapón (métrico) | 71 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 48 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 33-400 |