Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 105 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 48-400 |
| Mostrar más |