Learn More
Metro™ Soportes de etiquetas transparentes para estantes de rejilla
Código de producto. 15946771
Click to view available options
Tamaño de etiqueta (imperial):
3 x 1,25 pulg.
13 x 1,25 pulg.
19 x 1,25 pulg.
25 x 1,25 pulg.
31 x 1,25 pulg.
43 x 1,25 pulg.
55 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico):
109,22 x 3,2 cm
139,5 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Longitud del estante (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
48 pulg
60 pulg
Longitud del estante (métrico):
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
152 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15946771
Marca: Metro™ 9990CL30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents.
  • El plástico transparente permite ver los colores de las etiquetas
  • Soporta la mayoría de las etiquetas comerciales de 1,25 pulg. (32 mm)
  • No se incluyen etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Label Holder
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™
Tamaño de etiqueta (imperial) 25 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico) 63,5 x 3,2 cm
Longitud del estante (imperial) 30 pulg
Longitud del estante (métrico) 76 cm
Intervalo de temperatura (imperial) (de - 18 °F a 120,2 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -28 °C a 49 °C
Material Plástico