Learn More
Metro™ Soportes de etiquetas transparentes para estantes de rejilla
Click to view available options
Tamaño de etiqueta (imperial):
3 x 1,25 pulg.
13 x 1,25 pulg.
19 x 1,25 pulg.
25 x 1,25 pulg.
31 x 1,25 pulg.
43 x 1,25 pulg.
55 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico):
109,22 x 3,2 cm
139,5 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Longitud del estante (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
48 pulg
60 pulg
Longitud del estante (métrico):
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
152 cm
Descripción
- El plástico transparente permite ver los colores de las etiquetas
- Soporta la mayoría de las etiquetas comerciales de 1,25 pulg. (32 mm)
- No se incluyen etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Label Holder |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ |
| Tamaño de etiqueta (imperial) | 3 x 1,25 pulg. |
| Tamaño de etiqueta (métrico) | 7,5 x 3,2 cm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | (de - 18 °F a 120,2 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -28 °C a 49 °C |
| Material | Plástico |