Learn More
Fisherbrand™ Viales universales
Suitable for the storage of pathology media. Fisherbrand™ Clear Moulded Glass Vials, with Fitted Screw Caps are manufactured from clear Type 1 neutral glass.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.80000kg
Código de producto. 14823572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • With screw neck
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
  • With either fitted aluminum rubber lined cap or PP cap
Especificaciones
Especificaciones
Goma
28 mm
30 ml
Rosca
83 mm
Universal Vial
Transparente
Vidrio borosilicatado
Rosca
Aluminio
Tapón roscado
144/paq.
28 mm