Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de PET transparente con tapones de polipropileno blancos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
250 ml
Descripción
- Transparente para facilitar la identificación de las muestras
- El PET es resistente a los golpes e impactos
- Proporciona una buena barrera para alcoholes y disolventes
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 41 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 32 mm |
Altura con tapón (métrico) | 114 mm |
Material | PET |
Cantidad | 48 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 45-400 |
Closure Included | Sí |