Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Forma del pocillo:
Plano
Redondo
Propiedad de unión:
Adherencia media
Alta adherencia
Envase:
25/paq.
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Alta adherencia |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 25/paq. |
| Tipo de enlace | Unión alta |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Mostrar más |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction