Learn More
JG Finneran Associates™ Tapón de fijación a presión de politetrafluoroetileno transparente
Marca:  JG Finneran Associates™ 5210-11
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10025560
  • 147.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
para ver el stock
Especificaciones
11 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1000 Paq.
Transparente
Se utiliza en viales de 12 x 32 mm Snap Seal™.