Learn More
BRAND™ Frascos de depósito transparente
El frasco de depósito transparente fabricado con vidrio se suministra sin un cabezal dosificador.
Marca: BRAND™ 126963
19.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52000kg
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico.
- Tamaño del cuello 29/32
- Sin cabezal dosificador
Especificaciones
DIN 12 463 | |
NS 29/32 | |
Vidrio sodocálcico | |
10,4 cm | |
20,1 cm |
Transparente | |
1000 ml | |
Depósito | |
Sin cabezal dosificador | |
4,4 cm |