Learn More
Thermo Scientific™ Placas no estériles transparentes de 96 pocillos con fondo redondo para inmunoanálisis, MaxiSorp
Descripción
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles con las placas Thermo Scientific™ de 96 pocillos no estériles de fondo redondo para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Ofrece placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
- Poliestireno transparente
- Varias opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
- Thermo Scientific PolySorp e Immulon 1B para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific Immulon 2HB es ligeramente hidrófilo y se une a una gran variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 60 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |